Learn More
(R)-(-)-1-Bencil-3-aminopirrolidina, 99 %, ACROS Organics™
Product Code. 10493520 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize':
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad missing translation for 'unitSize'
10493520 1 g 1 g
10492580 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10493520 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 437890010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 114715-39-8
Fórmula molecular C11H16N2
Peso molecular (g/mol) 176.26
Número MDL MFCD00082638
Clave InChI HBVNLKQGRZPGRP-LLVKDONJSA-N
Sinónimo r---1-benzyl-3-aminopyrrolidine, r-1-benzyl-3-aminopyrrolidine, r-1-benzylpyrrolidin-3-amine, 3r---1-benzyl-3-aminopyrrolidine, 3r-1-benzylpyrrolidin-3-amine, r-3-amino-1-n-benzyl-pyrrolidine, r-n-benzyl-3-aminopyrrolidine, 3-pyrrolidinamine, 1-phenylmethyl-, 3r, r-3-amino-1-benzylpyrrolidine, 3r-1-benzyl-3-pyrrolidinamine
PubChem CID 1519354
Nombre IUPAC (3R)-1-bencilpirrolidin-3-amina
SMILES N[C@@H]1CCN(CC2=CC=CC=C2)C1
Specifications
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0200g/mL
Punto de ebullición 108°C to 115°C (5.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 140°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.02
Rotación específica -2.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.26
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • (R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.