Learn More
(R)-(-)-1-Bencil-3-aminopirrolidina, 99 %, 99 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11365515
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11365515 1 g 1 g
11375515 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11365515 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19690.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 114715-39-8 | C11H16N2 | 176.26 g/mol
(R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La (R)-(-)-1-bencil-3-aminopirrolidina es un importante intermedio orgánico. Puede usarse en el sector agroquímico, farmacéutico y de los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en gas inerte. Almacenar alejado de agentes oxidantes, aire y dióxido de carbono.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 114715-39-8
Fórmula molecular C11H16N2
Peso molecular (g/mol) 176.26
Número MDL MFCD00082638
Clave InChI HBVNLKQGRZPGRP-LLVKDONJSA-N
Sinónimo r---1-benzyl-3-aminopyrrolidine, r-1-benzyl-3-aminopyrrolidine, r-1-benzylpyrrolidin-3-amine, 3r---1-benzyl-3-aminopyrrolidine, 3r-1-benzylpyrrolidin-3-amine, r-3-amino-1-n-benzyl-pyrrolidine, r-n-benzyl-3-aminopyrrolidine, 3-pyrrolidinamine, 1-phenylmethyl-, 3r, r-3-amino-1-benzylpyrrolidine, 3r-1-benzyl-3-pyrrolidinamine
PubChem CID 1519354
Nombre IUPAC (3R)-1-bencilpirrolidin-3-amina
SMILES N[C@@H]1CCN(CC2=CC=CC=C2)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
Densidad 1.02
Punto de ebullición 101°C to 103°C (3 mmHg)
Temperatura de inflamación 140°C (284°F)
Notas del porcentaje del ensayo ee 99%
Índice de refracción 1.543
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Beilstein 6477592
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Rotación óptica −2° (Neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.26
Porcentaje de pureza 99%