Learn More
(R)-1-azido-4-(metilsulfinil)-butano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-1-Azido-4-(methylsulfinyl)-butane |
| CAS | 155185-01-6 |
| Fórmula molecular | C5H11N3OS |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11N3OS/c1-10(9)5-3-2-4-7-8-6/h2-5H2,1H3/t10-/m1/s1 |
| SMILES | C[S@@](=O)CCCCN=[N+]=[N-] |
| Nombre IUPAC | 1-azido-4-[(R)-metilsulfinil]butano |
| Peso molecular (g/mol) | 161.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.0623 |