Learn More
(R)-1-azido-3-[[3-fluoro-4-(morfolin-4-il)fenil]amino]propan-2-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-1-Azido-3-((3-fluoro-4-(morpholin-4-yl)phenyl)amino)propan-2-ol |
| CAS | 1571118-50-7 |
| Fórmula molecular | C13H19FN5O2+ |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (R)-1-(3-((3-Fluoro-4-morpholinophenyl)amino)-2-hydroxypropyl)triaza-1,2-dien-2-ium |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H19FN5O2/c14-12-7-10(16-8-11(20)9-17-18-15)1-2-13(12)19-3-5-21-6-4-19/h1-2,7,11,15-16,20H,3-6,8-9H2/q+1/t11-/m1/s1 |
| SMILES | O[C@H](CNc1ccc(N2CCOCC2)c(F)c1)CN=[N+]=N |
| Nombre IUPAC | [(2R)-3-(3-fluoro-4-morfolin-4-ilanilino)-2-hidroxipropil]imino-iminoazanio |
| Peso molecular (g/mol) | 296.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 296.1523 |