Learn More
(R)-1-Aminoindano Cloruro, TRC
Código de producto. 30137253
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137253 5 g 5 g
30003980 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137253 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6117135G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10305-73-4
Fórmula molecular C9 H11 N . Cl H
Peso molecular (g/mol) 169.65
Sinónimo 1H-Inden-1-amine, 2,3-dihydro-, hydrochloride (1:1), (1R)-, 1-Indanamine, hydrochloride, (R)-(-)- (8CI), 1H-Inden-1-amine, 2,3-dihydro-, hydrochloride, (1R)- (9CI), 1H-Inden-1-amine, 2,3-dihydro-, hydrochloride, (R)-, (R)-(-)-1-Indanamine hydrochloride, (R)-1-Aminoindan hydrochloride, (R)-1-Aminoindane hydrochloride, (1R)-Indan-1-amine Hydrochloride
Nombre IUPAC (1R)-2,3-dihidro-1H-inden-1-amina; Cloruro
SMILES Cl.N[C@@H]1CCc2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-1-Aminoindane Hydrochloride
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11N.ClH/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9;/h1-4,9H,5-6,10H2;1H/t9-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.0658