Learn More
(R)-(-)-1-Amino-2-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-(-)-1-Amino-2-propanol |
| Punto de fusión | 24°C to 26°C |
| Punto de ebullición | 160°C |
| Temperatura de inflamación | 71°C (159°F) |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN3259 |
| Beilstein | 1718869 |
| Rotación óptica | −19° (c=1.8 in Water) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 75.11 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
Seguridad y manipulación
- (R)-(-)-1-Amino-2-propanol
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: (R)-(-)-1-Aminopropan-2-ol
RU– Solo para uso en investigación