Learn More
(R)-(-)-1-Amino-2-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11308975
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11308975 1 g 1 g
11318975 250 mg 250 miligramos
15438999 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11308975 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14101.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2799-16-8
Fórmula molecular C3H9NO
Peso molecular (g/mol) 75.11
Número MDL MFCD00064428
Clave InChI HXKKHQJGJAFBHI-GSVOUGTGSA-N
Sinónimo r---1-amino-2-propanol, r-1-aminopropan-2-ol, r-1-amino-2-propanol, 2r-1-aminopropan-2-ol, r---isopropanolamine, 2-propanol, 1-amino-, 2r, 2r---hydroxypropylamine, r---1-aminopropan-2-ol, 2r---2-hydroxypropylamine
PubChem CID 439938
ChEBI CHEBI:15675
Nombre IUPAC (2R)-1-aminopropan-2-ol
SMILES C[C@@H](O)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-1-Amino-2-propanol
Punto de fusión 24°C to 26°C
Densidad 0.96
Punto de ebullición 160°C
Temperatura de inflamación 71°C (159°F)
Índice de refracción 1.45
Cantidad 1 g
Número UN UN3259
Beilstein 1718869
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Rotación óptica −19° (c=1.8 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 75.11
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación