Learn More
(R)-(-)-1-Amino-2-propanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10732495 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10732495 25 g Frasco de vidrio 25 g
10318260 1 g Frasco de vidrio 1 g
10256270 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10732495 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 218970250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 2799-16-8 | C3H9NO | 75.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2799-16-8
Fórmula molecular C3H9NO
Peso molecular (g/mol) 75.11
Número MDL MFCD00064428
Clave InChI HXKKHQJGJAFBHI-GSVOUGTGSA-N
Sinónimo r---1-amino-2-propanol, r-1-aminopropan-2-ol, r-1-amino-2-propanol, 2r-1-aminopropan-2-ol, r---isopropanolamine, 2-propanol, 1-amino-, 2r, 2r---hydroxypropylamine, r---1-aminopropan-2-ol, 2r---2-hydroxypropylamine
PubChem CID 439938
ChEBI CHEBI:15675
Nombre IUPAC (2R)-1-aminopropan-2-ol
SMILES C[C@@H](O)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-1-Amino-2-propanol
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 23°C to 26°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9540g/mL
Punto de ebullición 160°C
Temperatura de inflamación 71°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH(OH)CH2NH2
Índice de refracción 1.4465 to 1.4495
Cantidad 25 g
Beilstein 04, II, 736
Gravedad específica 0.954
Condición de rotación específica − 18.00 (20.00°C c=1.8,H2O)
Rotación específica -18
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 75.11
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido después derretirse
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (R)-(-)-1-Amino-2-propanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.