Learn More
(R)-(+)-1-Amino-2-(metoximetil)pirrolidina, + 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10647241 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10647241 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10647241 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 277140010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-1-Amino-2-(methoxymethyl)pyrrolidine
Nombre de nota 98%
CAS 72748-99-3
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.9700g/mL
Punto de ebullición 42°C (1.8 mmHg)
Temperatura de inflamación 72°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H14N2O
Índice de refracción 1.4635 to 1.4655
Número MDL MFCD00010622
Cantidad 1 g
Fieser 17,15
Gravedad específica 0.97
Rotación específica + 81.5
Sinónimo r-+-1-amino-2-methoxymethyl pyrrolidine, r-2-methoxymethyl pyrrolidin-1-amine, 1-pyrrolidinamine, 2-methoxymethyl-, 2r, 2r-2-methoxymethyl pyrrolidin-1-amine, r-1-amino-2-methoxymethyl pyrrolidine, r-1-+ amino-2-methoxymethylpyrrolidine, 2-methoxymethyl-1-pyrrolidinamine #, pubchem8114, r-1-amino-2-methoxymethylpyrrolidine, 2r-2-methoxymethyl pyrrolidinylamine
Clave InChI BWSIKGOGLDNQBZ-ZCFIWIBFSA-N
SMILES COCC1CCCN1N
Nombre IUPAC (2R)-2-(metoximetil)pirrolidin-1-amina
Peso molecular (g/mol) 130.19
PubChem CID 2724538
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.19
Porcentaje de pureza 95+%
Forma física Líquido