Learn More
(R)-1-(5-Amino-2-(1-(benciloxi)-2-metilpropan-2-il)-6-fluoro-1H-indol-1-il)-3-(benciloxi)propan-2-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-1-(5-Amino-2-(1-(benzyloxy)-2-methylpropan-2-yl)-6-fluoro-1H-indol-1-yl)-3-(benzyloxy)propan-2-ol |
| CAS | 1294504-67-8 |
| Fórmula molecular | C29H33N2O3F |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 1H-Indole-1-ethanol, 5-amino-2-[1,1-dimethyl-2-(phenylmethoxy)ethyl]-6-fluoro-α-[(phenylmethoxy)methyl]-, (αR)- (ACI), (αR)-5-Amino-2-[1,1-dimethyl-2-(phenylmethoxy)ethyl]-6-fluoro-α-[(phenylmethoxy)methyl]-1H-indole-1-ethanol (ACI), (2R)-1-[5-Amino-6-fluoro-2-(2-methyl-1-phenylmethoxypropan-2-yl)indol-1-yl]-3-phenylmethoxypropan-2-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H33FN2O3/c1-29(2,20-35-18-22-11-7-4-8-12-22)28-14-23-13-26(31)25(30)15-27(23)32(28)16-24(33)19-34-17-21-9-5-3-6-10-21/h3-15,24,33H,16-20,31H2,1-2H3/t24-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(COCc1ccccc1)c2cc3cc(N)c(F)cc3n2C[C@@H](O)COCc4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | (2R)-1-[5-amino-6-fluoro-2-(2-metil-1-fenilmetoxipropan-2-il)indol-1-il]-3-fenilmetoxipropan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 476.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 476.2475 |