Learn More
(R)-1,4-Diazabiciclo[4.3.0]nonano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15429297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15429297 250 mg 250 miligramos
15419297 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15429297 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52554.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 96193-27-0 | C7H14N2 | 126.203 g/mol
(R)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (R)-1,4-diazabiciclo[4.3.0]nonano se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96193-27-0
Fórmula molecular C7H14N2
Peso molecular (g/mol) 126.203
Número MDL MFCD09752820
Clave InChI FTTATHOUSOIFOQ-SSDOTTSWSA-N
Sinónimo r-octahydropyrrolo 1,2-a pyrazine, r-1,4-diazabicyclo 4.3.0 nonane, 8ar-octahydropyrrolo 1,2-a pyrazine, r-octahydro-pyrrolo 1,2-a pyrazine, 8ar-octahydropyrrolo 1,2-a piperazine, r-1,4-diazobicyclo 4.3.0 nonane, 6r-1,4-diazabicyclo 4.3.0 nonane, pyrrolo 1,2-a pyrazine, octahydro-, 8ar-9ci, pyrrolo 1,2-a pyrazine, octahydro-, r, pyrrolo 1,2-a pyrazine, octahydro-, 8ar
PubChem CID 7004239
Nombre IUPAC (8aR)-1,2,3,4,6,7,8,8a-octahidropirrolo[1,2-a]pirazina
SMILES C1CC2CNCCN2C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
Punto de ebullición 65°C to 69°C (3 mmHg)
Cantidad 250 mg
Número UN UN3267
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.2
Porcentaje de pureza 97%