Learn More
(R)-(+)-1-(4-Clorofenil)etilamina, ChiPros™ 97 %, 98 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11319665
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11319665 5 g 5 g
11309665 1 g 1 g
11329665 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11319665 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19119.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 27298-99-3 | C8H10ClN | 155.625 g/mol
(R)-(+)-1-(4-Chlorophenyl)ethylamine, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is used as a chiral reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La (R)-(+) 1-(4-clorofenil)etilamina se utiliza como una importante materia prima y sirve de intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes. Se utiliza como un reactivo quiral.
Solubilidad
Soluble en DMSO, insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27298-99-3
Fórmula molecular C8H10ClN
Peso molecular (g/mol) 155.625
Número MDL MFCD00671639
Clave InChI PINPOEWMCLFRRB-ZCFIWIBFSA-N
Sinónimo r-1-4-chlorophenyl ethylamine, r-1-4-chlorophenyl ethanamine, 1r-1-4-chlorophenyl ethanamine, r-+-1-4-chlorophenyl ethylamine, 1r-1-4-chlorophenyl ethan-1-amine, benzenemethanamine, 4-chloro-alpha-methyl-, alphar, pubchem15222, r-4-chloro-, a-methylbenzylamine, 1r-1-4-chlorophenyl ethylamine, r-1-4-chloro-phenyl ethylamine
PubChem CID 1715226
Nombre IUPAC (1R)-1-(4-clorofenil)etanamina
SMILES CC(C1=CC=C(C=C1)Cl)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-1-(4-Chlorophenyl)ethylamine
Densidad 1.11
Cantidad 5 g
Índice de refracción 1.5418
Notas del porcentaje del ensayo ee 98%
Número UN UN2922
Beilstein 2412317
Punto de ebullición 232°C
Información de solubilidad Soluble in DMSO,insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.63
Porcentaje de pureza 97%