Learn More
(R)-1-(4-Clorofenil)etilamina, 97%, 98% ee
Código de producto. 10761554 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
25 GR
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10761554 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10390374 1 g Frasco de vidrio 1 GR
10208903 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10761554 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 370650050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 27298-99-3 | C8H10ClN | 155,63 g/ mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27298-99-3
Fórmula molecular C8H10ClN
Peso molecular (g/mol) 155.63
Número MDL MFCD00671639
Clave InChI PINPOEWMCLFRRB-ZCFIWIBFSA-N
Sinónimo r-1-4-chlorophenyl ethylamine, r-1-4-chlorophenyl ethanamine, 1r-1-4-chlorophenyl ethanamine, r-+-1-4-chlorophenyl ethylamine, 1r-1-4-chlorophenyl ethan-1-amine, benzenemethanamine, 4-chloro-alpha-methyl-, alphar, pubchem15222, r-4-chloro-, a-methylbenzylamine, 1r-1-4-chlorophenyl ethylamine, r-1-4-chloro-phenyl ethylamine
PubChem CID 1715226
Nombre IUPAC (1R)-1-(4-clorofenil)etanamina
SMILES CC(C1=CC=C(C=C1)Cl)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-1-(4-Chlorophenyl)ethylamine
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1150g/mL
Cantidad 5 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.5410 to 1.5430
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Gravedad específica 1.115
Fórmula lineal ClC6H4CH(CH3)NH2
Punto de ebullición 232.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: moderately soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.63
Porcentaje de pureza 97% (98% ee)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (R)-1-(4-Chlorophenyl)ethylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación