Learn More
Clorhidrato de (R)-(+)-1-(4-bromofenil)etilamina, 97 %, 99+ % EE, Thermo Scientific™
Código de producto. 10713223 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10713223 5 g Frasco de vidrio 5 g
10242382 1 g Frasco de vidrio 1 g
10249523 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10713223 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 367170050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 64265-77-6
Fórmula molecular C8H11BrClN
Peso molecular (g/mol) 236.54
Número MDL MFCD02259386
Clave InChI BQCAANUXMMQVAY-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo r-1-4-bromophenyl ethanamine hydrochloride, r-+-1-4-bromophenyl ethylamine hydrochloride, 1r-1-4-bromophenyl ethanamine hydrochloride, 1r-1-4-bromophenyl ethylamine, chloride, r-1-4-bromophenyl ethanamine hcl, r-1-4-bromophenyl ethylamine hcl, r-1-4-bromophenyl ethanaminehydrochloride, r-1-4-bromophenyl ethylaminehydrochloride, 1r-1-4-bromophenyl ethan-1-amine hydrochloride, 1r-1-4-bromophenyl ethanamine hydrochloride 1:1
PubChem CID 2734642
Nombre IUPAC (1R)-1-(4-bromofenil)etanamina; clorhidrato
SMILES Cl.CC(N)C1=CC=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine hydrochloride
Nombre de nota ≥99%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 238°C to 245°C
Color Blanco a amarillo
Exceso enantiomérico 99.0% min. (HPLC)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: miscible with alcohols
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.54
Porcentaje de pureza 97%,99+% ee
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (R)-(+)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.