Learn More
(R)-(+)-1-(4-Bromofenil)etilamina, ChiPros, 99 %, 98 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11384506
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Cantidad Dimensione della confezione
11384506 5 g 5 g
11374506 1 g 1 g
11394506 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11384506 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L20079.06
 Artículo restringido
En stock
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 45791-36-4 | C8H10BrN | 200.079 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 45791-36-4
Fórmula molecular C8H10BrN
Peso molecular (g/mol) 200.079
Número MDL MFCD00066025
Clave InChI SOZMSEPDYJGBEK-ZCFIWIBFSA-N
Sinónimo r-1-4-bromophenyl ethylamine, r-+-1-4-bromophenyl ethylamine, r-1-4-bromophenyl ethanamine, 1r-1-4-bromophenyl ethanamine, 1r-1-4-bromophenyl ethan-1-amine, r-1-4-bromophenyl-ethylamine, r-4-bromo-alpha-methylbenzylamine, r-+-4-bromo a-methylbenzylamine, p-bromo-a-methylbenzylamine, pubchem14234
PubChem CID 853000
Nombre IUPAC (1R)-1-(4-bromofenil)etanamina
SMILES CC(C1=CC=C(C=C1)Br)N
Specifica
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine
Punto de fusión -25°C (neat)
Densidad 1.371
Punto de ebullición 140°C to 145°C (30 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Notas del porcentaje del ensayo ee 98%
Índice de refracción 1.567
Cantidad 5 g
Número UN UN2735
Beilstein 2412319
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.08
Porcentaje de pureza 99%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.