Learn More
(R)-(+)-1-(4-Bromofenil)etilamina, ChiPros, 99 %, 98 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11374506
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11374506 1 g 1 g
11384506 5 g 5 g
11394506 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11374506 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20079.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 45791-36-4 | C8H10BrN | 200.079 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 45791-36-4
Fórmula molecular C8H10BrN
Peso molecular (g/mol) 200.079
Número MDL MFCD00066025
Clave InChI SOZMSEPDYJGBEK-ZCFIWIBFSA-N
Sinónimo r-1-4-bromophenyl ethylamine, r-+-1-4-bromophenyl ethylamine, r-1-4-bromophenyl ethanamine, 1r-1-4-bromophenyl ethanamine, 1r-1-4-bromophenyl ethan-1-amine, r-1-4-bromophenyl-ethylamine, r-4-bromo-alpha-methylbenzylamine, r-+-4-bromo a-methylbenzylamine, p-bromo-a-methylbenzylamine, pubchem14234
PubChem CID 853000
Nombre IUPAC (1R)-1-(4-bromofenil)etanamina
SMILES CC(C1=CC=C(C=C1)Br)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine
Punto de fusión -25°C (neat)
Densidad 1.371
Punto de ebullición 140°C to 145°C (30 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Notas del porcentaje del ensayo ee 98%
Índice de refracción 1.567
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Beilstein 2412319
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.08
Porcentaje de pureza 99%