Learn More
(R)-1-(3-piridil)etanol, TRC
Código de producto. 30419282
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30419282 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30419282 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP995068100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-1-(3-Pyridyl)ethanol
CAS 7606-26-0
Fórmula molecular C7 H9 N O
Cantidad 100 mg
Sinónimo 3-Pyridinemethanol','α-methyl-','(R)-, 3-Pyridinemethanol','α-methyl-','(R)-(+)- (8CI), (αR)-α-Methyl-3-pyridinemethanol, (1R)-1-(Pyridin-3-yl)ethan-1-ol, (1R)-1-Pyridin-3-ylethanol, (R)-(+)-1-(3-Pyridyl)ethanol, (R)-(+)-1-(Pyridin-3-yl)ethanol, (R)-1-(3-Pyridyl)ethanol, (R)-1-(3'-Pyridyl)ethanol, 3-Pyridinemethanol α-methyl-','(αR)-
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9NO/c1-6(9)7-3-2-4-8-5-7/h2-6,9H,1H3/t6-/m1/s1
SMILES C[C@@H](O)c1cccnc1
Nombre IUPAC (1R)-1-piridin-3-iletanol
Peso molecular (g/mol) 123.153
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.068