Learn More
(R)-(+)-1-(3-Metoxifenil)etilamina, ChiPros 99+%, ee 98%
Código de producto. 11323007
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11323007 1 g 1 g
11333007 5 g 5 g
11343007 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11323007 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16323.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 88196-70-7 | C9H13NO | 151,209 g/mol
La (R)-(+)-1-(3-metoxifenil)etilamina se utiliza en suplementos dietéticos y productos cosmético-médicos. Es un importante intermedio orgánico. Puede usarse en campos agroquímicos, farmacéuticos y colorantes.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
La (R)-(+)-1-(3-metoxifenil)etilamina se utiliza en suplementos dietéticos y cosméticos. Es un importante intermedio orgánico. Puede usarse en los agroquímicos, los farmacéuticos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua (10 g/l a 20 °C).
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Almacenar en un lugar fresco. Es sensible al aire. Almacenar en gas inerte seco. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88196-70-7
Fórmula molecular C9H13NO
Peso molecular (g/mol) 151.209
Número MDL MFCD00671655
Clave InChI CJWGCBRQAHCVHW-SSDOTTSWSA-N
Sinónimo r-1-3-methoxyphenyl ethanamine, r-1-3-methoxyphenyl ethylamine, 1-r-3-methoxyphenol ethylamine, 1r-1-3-methoxyphenyl ethanamine, 1r-1-3-methoxyphenyl ethan-1-amine, r-+-1-3-methoxyphenyl ethylamine, phenol,3-1r-1-aminoethyl, 1r-1-3-methoxyphenyl ethylamine, r-3-methoxy-alpha-methylbenzylamine, r-1 3-methoxyphenyl ethylamine
PubChem CID 7020759
Nombre IUPAC (1R)-1-(3-metoxifenil)etanamina
SMILES CC(C1=CC(=CC=C1)OC)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-1-(3-Methoxyphenyl)ethylamine
Punto de fusión 5°C
Punto de ebullición 66°C (0.38 mmHg)
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Notas del porcentaje del ensayo ee 98%
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Beilstein 6683688
Rotación óptica +27° (Neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.21
Porcentaje de pureza ≥99%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación