Learn More
Sal de N-acetil-D-leucina (R)-1-(3-etoxi-4-metoxifenil)-2-(metilsulfonil)etilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-1-(3-Ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-(methylsulfonyl)ethylamine N-Acetyl-D-leucine Salt |
| CAS | 608142-28-5 |
| Fórmula molecular | C12H19NO4S • C8H15NO3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (R)-1-(3-Ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-(methylsulfonyl)ethan-1-amine Acetyl-D-leucine Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H19NO4S.C8H15NO3/c1-4-17-12-7-9(5-6-11(12)16-2)10(13)8-18(3,14)15;1-5(2)4-7(8(11)12)9-6(3)10/h5-7,10H,4,8,13H2,1-3H3;5,7H,4H2,1-3H3,(H,9,10)(H,11,12)/t10-;7-/m01/s1 |
| SMILES | CCOC1=C(OC)C=CC([C@@H](N)CS(=O)(C)=O)=C1.CC(C)C[C@@H](NC(C)=O)C(O)=O |
| Nombre IUPAC | (R)-1-(3-etoxi-4-metoxifenil)-2-(metilsulfonil)etan-1-amina acetil-D-leucinato |
| Peso molecular (g/mol) | 446.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 446.21 |