Learn More
(R)-(-)-1,3-butanodiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-(-)-1,3-Butanediol |
| CAS | 6290-03-5 |
| Fórmula molecular | C4 H10 O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | (3R)-1,3-Butanediol, (-)-1,3-Butanediol, (R)-(-)-1,3-Butanediol, (R)-1,3-Butanediol, L-Butane-1,3-diol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H10O2/c1-4(6)2-3-5/h4-6H,2-3H2,1H3/t4-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H](O)CCO |
| Nombre IUPAC | (3R)-butano-1,3-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 90.121 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 90.068 |