Learn More
(R)-(-)-1,3-Butanodiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11456167
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11456167 5 g 5 g
11446167 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11456167 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25124.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6290-03-5 | C8H15NO4 | 189.21 g/mol
(R)-(-)-1,3-Butanediol is used as a solvent for food flavoring agents and is a co-monomer used in certain polyurethane and polyester resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (R)-(-)-1,3-butanodiol se utiliza como disolvente para agentes aromatizantes de los alimentos y es un comonómero utilizado en ciertas resinas de poliuretano y poliéster.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Higroscópico. Almacénese bajo gas inerte. Almacenése lejos de los agentes oxidantes, el agua y la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6290-03-5
Número MDL MFCD00064277
ChEBI CHEBI:52687
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-1,3-Butanediol
Densidad 1.005
Punto de ebullición 203°C to 204°C
Temperatura de inflamación 121°C (249°F)
Olor Weak
Fórmula molecular C4H10O2
Índice de refracción 1.44
Cantidad 5 g
Beilstein 1718944
Sensibilidad Hygroscopic
Sinónimo r---1,3-butanediol, r-butane-1,3-diol, 3r-butane-1,3-diol, r-1,3-butanediol, 1,3-butanediol, 3r, r---1,3-butylene glycol, r---butane-1,3-diol, 1,3-butanediol, r
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Clave InChI PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYNA-N
Rotación óptica −30° (Neat)
SMILES CC(CCO)O
Nombre IUPAC (3R)-butano-1,3-diol
Peso molecular (g/mol) 90.12
PubChem CID 637497
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.12
Porcentaje de pureza 98%