Learn More
(R)-1-(3-bromofenil)etilamina, ChiPros™, 99 %, + 98 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11476590
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11476590 1 g 1 g
11486590 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11476590 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27636.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 176707-77-0 | C8H10BrN | 200.079 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 176707-77-0
Fórmula molecular C8H10BrN
Peso molecular (g/mol) 200.079
Número MDL MFCD00671637
Clave InChI LIBZHYLTOAGURM-ZCFIWIBFSA-N
Sinónimo r-1-3-bromophenyl ethanamine, r-1-3-bromophenyl ethylamine, 1r-1-3-bromophenyl ethanamine, 1r-1-3-bromophenyl ethan-1-amine, s-3-bromo-alpha-methylbenzylamine, 1s-1-3-bromophenyl ethylamine, pubchem14235, s---3-bromo alpha-methylbenzylamine, r-3-bromo-, a-methylbenzylamine, r-1-3-bromophenyl ethaneamine
PubChem CID 22831503
Nombre IUPAC (1R)-1-(3-bromofenil)etanamina
SMILES CC(C1=CC(=CC=C1)Br)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-1-(3-Bromophenyl)ethylamine
Densidad 1.33
Punto de ebullición 96°C (4 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Notas del porcentaje del ensayo Ee ≥98 %
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Sensibilidad Air Sensitive
Rotación óptica +22° (Neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.08
Porcentaje de pureza 99%