Learn More
(R)-(-)-1,2-Propanodiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11425037
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11425037 25 g 25 g
11405037 1 g 1 g
11415037 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11425037 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21937.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4254-14-2 | C3H8O2 | 76.095 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4254-14-2
Fórmula molecular C3H8O2
Peso molecular (g/mol) 76.095
Número MDL MFCD00066248
Clave InChI DNIAPMSPPWPWGF-GSVOUGTGSA-N
Sinónimo r---1,2-propanediol, r-propane-1,2-diol, 2r-propane-1,2-diol, r-1,2-propanediol, r-propylene glycol, 2r-1,2-propanediol, r---1,2-dihydroxypropane, unii-602hn5l69h
PubChem CID 259994
ChEBI CHEBI:28972
Nombre IUPAC (2R)-propan-1,2-diol
SMILES CC(CO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-1,2-Propanediol
Densidad 1.04
Punto de ebullición 186°C to 188°C
Temperatura de inflamación 107°C (224°F)
Índice de refracción 1.432
Cantidad 25 g
Beilstein 1718872
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,7855
Rotación óptica −16.5° (Neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.1
Porcentaje de pureza 98%