Learn More
(R)-(+)-1,2-Epoxibutano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15494818
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15494818 1 g 1 g
15404828 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15494818 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58579.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3760-95-0 | C4H8O | 72.107 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3760-95-0
Fórmula molecular C4H8O
Peso molecular (g/mol) 72.107
Número MDL MFCD02683444
Clave InChI RBACIKXCRWGCBB-SCSAIBSYSA-N
Sinónimo r-+-1,2-epoxybutane, r-2-ethyloxirane, 2r-2-ethyloxirane, r-1,2-epoxybutane, oxirane, ethyl-, 2r, r-epoxybutane, pubchem14098, r-+-ethyloxirane, r-+-butylene oxide
PubChem CID 11147670
Nombre IUPAC (2R)-2-etiloxirano
SMILES CCC1CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-1,2-Epoxybutane
Densidad 0.83
Punto de ebullición 60°C to 64°C
Temperatura de inflamación −12°C (10°F)
Índice de refracción 1.381
Cantidad 1 g
Número UN UN3022
Rotación óptica +10° (Neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.11
Porcentaje de pureza 98%