Learn More
(R)-(+)-1-(2-Bromofenil)etanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15442418
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15442418 5 g 5 g
15452418 250 mg 250 miligramos
15432418 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15442418 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56003.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 76116-20-6 | C8H9BrO | 201.063 g/mol
It is the most important dyestuff intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
es el más importante colorante intermedio.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Incompatible con los agentes oxidantes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76116-20-6
Fórmula molecular C8H9BrO
Peso molecular (g/mol) 201.063
Número MDL MFCD00216591
Clave InChI DZLZSFZSPIUINR-ZCFIWIBFSA-N
Sinónimo r-1-2-bromophenyl ethanol, 1r-1-2-bromophenyl ethanol, 1r-1-2-bromophenyl ethan-1-ol, pubchem5686, r-+-1-2-bromophenyl ethanol, r-+-2-bromo-, a-methylbenzyl alcohol, benzenemethanol,2-bromo-a-methyl-, ar, r-+-2-bromo-alpha-methylbenzyl alcohol, r-+-2-bromo-alpha-methylbenzyl alcoh
PubChem CID 2734868
Nombre IUPAC (1R)-1-(2-bromofenil)etanol
SMILES CC(C1=CC=CC=C1Br)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-1-(2-Bromophenyl)ethanol
Punto de fusión 54°C to 56°C
Cantidad 5 g
Rotación óptica +54° (c=1 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.06
Porcentaje de pureza 98%