Learn More
Ácido (R)-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin-3-carboxílico, TRC
Código de producto. 30428153
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30428153 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30428153 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2948255G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic Acid
CAS 103733-65-9
Fórmula molecular C10 H11 N O2
Cantidad 5 g
Sinónimo 3-Isoquinolinecarboxylic acid','1,2,3,4-tetrahydro-','(3R)-, 3-Isoquinolinecarboxylic acid','1,2,3,4-tetrahydro-','(R)-, (3R)-1,2,3,4-Tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid, (3R)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, (R)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, (R)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, D-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic, D-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11NO2/c12-10(13)9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-11-9/h1-4,9,11H,5-6H2,(H,12,13)/t9-/m1/s1
SMILES OC(=O)[C@H]1Cc2ccccc2CN1
Nombre IUPAC Ácido (3R)-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 177.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.079