Learn More
Ácido (R)-(+)-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina-3-carboxílico, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid |
| Cantidad | 250 mg |
| Rotación óptica | +163° (c=2 in 1N NaOH) |
| Nombre IUPAC | ácido 1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina-3-carboxílico |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.2 |