Learn More
Clorhidrato de (R)-1,2,3,4-tetrahidro-5-metoxi-N-propil-2-naftalenamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-1,2,3,4-Tetrahydro-5-methoxy-N-propyl-2-naphthalenamine Hydrochloride |
| CAS | 93601-85-5 |
| Fórmula molecular | C14H22ClNO |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (R)-5-Methoxy-N-propyl-2-Aminotetralin Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H21NO.ClH/c1-3-9-15-12-7-8-13-11(10-12)5-4-6-14(13)16-2;/h4-6,12,15H,3,7-10H2,1-2H3;1H/t12-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.CCCN[C@@H]1CCc2c(C1)cccc2OC |
| Nombre IUPAC | (2R)-5-metoxi-N-propil-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-2-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 255.78 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 255.139 |