Learn More
(R)-1,2,3,4-Tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16416386
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16416386 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16416386 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13987
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress (R)-1,2,3,4-Tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid is a constrained Phe analogue which can fold into a beta-bend and a helical structure, and to adopt a preferred side-chain disposition in the peptide.
(R)-1,2,3,4-Tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid is a constrained Phe analogue which can fold into a beta-bend and a helical structure, and to adopt a preferred side-chain disposition in the peptide.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-1,2,3,4-Tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid
CAS 103733-65-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H11NO2
Cantidad 100 mg
Sinónimo D-phenylalanine analogue
Información de solubilidad H2O : 1 mg/mL (5.64 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble or slightly soluble)
SMILES O=C([C@@H]1NCC2=C(C=CC=C2)C1)O
Peso molecular (g/mol) 177.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.2
Porcentaje de pureza 99.28%
Grado Research
Forma física Solid