Learn More
(R)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftoico, TRC
Código de producto. 30415336
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Código de producto. Cantidad
30415336 1 g
1 options
Código de producto. 30415336 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2941201G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic Acid
CAS 23357-47-3
Fórmula molecular C11H12O2
Cantidad 1 g
Sinónimo (1R)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenecarboxylic Acid, L-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12O2/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10H,3,5,7H2,(H,12,13)/t10-/m1/s1
SMILES OC(=O)[C@@H]1CCCc2ccccc12
Nombre IUPAC ácido (1R)-1,2,3,4-tetrahidronaftaleno-1-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 176.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.0837