Learn More
Ácido (R)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15463747
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15463747 250 mg 250 miligramos
11382749 1 g 1 g
11392749 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15463747 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27673.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 23357-47-3 | C11H12O2 | 176.215 g/mol
It is a palonosetron intermediate. Tetrahydronaphthoic acid is used for the construction of sterically constrained protein turn models.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un intermedio del palonosetrón. El ácido tetrahidronaftoico se utiliza para la construcción de modelos de giro de proteínas con restricción estérica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en condiciones secas y frías. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23357-47-3
Fórmula molecular C11H12O2
Peso molecular (g/mol) 176.215
Número MDL MFCD07368364
Clave InChI VDLWTJCSPSUGOA-SNVBAGLBSA-N
Sinónimo r-1,2,3,4-tetrahedro-naphthoic acid, r-1,2,3,4-tetrahydronaphthoic acid, r-1,2,3,4-tetrahydro-naphthoic acid, r-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid, r-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthoic acid, r-1,2,3,4-tetrahedronaphthoic acid, 1r-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid, 1-naphthalenecarboxylicacid, 1,2,3,4-tetrahydro-, 1r, pubchem5734, r-1,2,3,4-tert-ahydro naphthoic acid
PubChem CID 12598147
Nombre IUPAC ácido (1R)-1,2,3,4-tetrahidronaftaleno-1-carboxílico
SMILES C1CC(C2=CC=CC=C2C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid
Punto de fusión 56°C to 58°C
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Rotación óptica +12° (c=1 in Ethanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.22
Porcentaje de pureza 98%