Learn More
(R)-1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-1-[(4-metoxifenil)metil]isoquinolina, TRC
Código de producto. 30419085
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30419085 250 mg -
30423435 500 mg 500 miligramos
30427892 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30419085 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO303565250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30356-08-2
Fórmula molecular C17H23NO
Peso molecular (g/mol) 257.37
Sinónimo (1R)-1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-1-[(4-methoxyphenyl)methyl]isoquinoline
Nombre IUPAC (1S)-1-[(4-metoxifenil)metil]-1,2,3,4,5,6,7,8-octahidroisoquinolina
SMILES COc1ccc(C[C@@H]2NCCC3=C2CCCC3)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-1-[(4-methoxyphenyl)methyl]isoquinoline
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H23NO/c1-19-15-8-6-13(7-9-15)12-17-16-5-3-2-4-14(16)10-11-18-17/h6-9,17-18H,2-5,10-12H2,1H3/t17-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.178