Learn More
(R)-(+)-1-(1-Naftilamina) Impureza Cinacalcet A, TRC
Código de producto. 17993555
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17993555 1 g 1 g
17961645 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17993555 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN3783451G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3886-70-2
Fórmula molecular C12 H13 N
Peso molecular (g/mol) 171.24
Sinónimo 1-Naphthalenemethanamine, α-methyl-, (αR)-, 1-Naphthalenemethanamine, α-methyl-, (R)-, 1-Naphthalenemethylamine, α-methyl-, (R)-(+)- (8CI), (+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine, (+)-1-(α-Naphthyl)ethylamine, (+)-[(R)-1-(Naphthalen-1-yl)ethyl]amine, (+)-α-(1-Naphthyl)ethylamine, (1R)-1-(1-Naphthyl)ethanamine, (R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine, (R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine, (R)-(+)-1-(α-Naphthyl)ethylamine, (R)-(+)-α-(1-Naphthyl)ethylamine, (R)-1-(1-Naphthalenyl)ethylamine, (R)-1-(1-Naphthyl)ethanamine, (R)-1-(1-Naphthyl)ethylamine, (R)-1-(Naphthalen-1-yl)ethanamine, (R)-1-(α-Naphthyl)ethylamine, (R)-1-Naphthylethylamine, (R)-α-(1-Naphthyl)ethylamine, (R)-α-Methyl-1-naphthalenemethanamine, (αR)-α-Methyl-1-naphthalenemethanamine, [(R)-1-(Naphthalen-1-yl)ethyl]amine, d-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Nombre IUPAC (1R)-1-naftaleno-1-iletanamina
SMILES C[C@@H](N)c1cccc2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13N/c1-9(13)11-8-4-6-10-5-2-3-7-12(10)11/h2-9H,13H2,1H3/t9-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.1048