Learn More
(R)-(+)-1-(1-Naftil)etilamina, 99%
Código de producto. 11468746
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11468746 25 g 25 g
11448746 1 g 1 g
11458746 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11468746 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16918.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3886-70-2 | C12H13N | 171,243 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3886-70-2
Fórmula molecular C12H13N
Peso molecular (g/mol) 171.243
Número MDL MFCD00064114
Clave InChI RTCUCQWIICFPOD-SECBINFHSA-N
Sinónimo r-+-1-1-naphthyl ethylamine, r-1-naphthalen-1-yl ethanamine, 1r-1-naphthalen-1-yl ethan-1-amine, r-1-1-naphthyl ethylamine, 1r-1-naphthalen-1-ylethanamine, 1r-1-naphthylethylamine, r-+-alpha-1-naphthyl ethylamine, 1r-1-1-naphthyl ethylamine, r-+-a-1-naphthyl ethylamine, 1r-1-naphthalen-1-yl ethanamine
PubChem CID 2724264
Nombre IUPAC (1R)-1-naftaleno-1-iletanamina
SMILES CC(C1=CC=CC2=CC=CC=C21)N
Specifications
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Densidad 1.06
Punto de ebullición 152°C to 153°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.623
Cantidad 25 g
Número UN UN2922
Beilstein 2208025
Sensibilidad Air sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.24
Porcentaje de pureza 99%
Show More Show Less
RU– Solo para uso en investigación