Learn More
(R)-(+)-1-(1-Naftil)etilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15422809
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15422809 5 g 5 g
15432809 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15422809 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H66696.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 3886-70-2 | C12H13N | 171.243 g/mol
It is used in chiral synthesis in organic reactions including the synthesis of β-amino acids and the enantioselective of ketones to nitroolefins. Also used as absolute configuration of primary amines determined using chiral (2-nitrophenyl)proline amides and H NMR.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en síntesis quiral por reacciones orgánicas, como en la síntesis de β-aminoácidos y en la síntesis la enantioselectiva de cetonas a nitrolefinas. También se utiliza como configuración absoluta de aminas primarias determinadas mediante amidas quirales de (2-nitrofenil)prolina y H-RMN.
Solubilidad
Soluble en agua (< 10/l).
Notas
Sensible al aire. Almacenar alejado del aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3886-70-2
Fórmula molecular C12H13N
Peso molecular (g/mol) 171.243
Número MDL MFCD00064114
Clave InChI RTCUCQWIICFPOD-SECBINFHSA-N
Sinónimo r-+-1-1-naphthyl ethylamine, r-1-naphthalen-1-yl ethanamine, 1r-1-naphthalen-1-yl ethan-1-amine, r-1-1-naphthyl ethylamine, 1r-1-naphthalen-1-ylethanamine, 1r-1-naphthylethylamine, r-+-alpha-1-naphthyl ethylamine, 1r-1-1-naphthyl ethylamine, r-+-a-1-naphthyl ethylamine, 1r-1-naphthalen-1-yl ethanamine
PubChem CID 2724264
Nombre IUPAC (1R)-1-naftaleno-1-iletanamina
SMILES CC(C1=CC=CC2=CC=CC=C21)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.060 g/mL
Punto de ebullición 152°C to 153°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.623
Cantidad 5 g
Número UN UN2922
Beilstein 2208025
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad Soluble in water (<10/l).
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.24
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido