Learn More
(R)-1,1-dietoxi-2-propanamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-1,1-Diethoxy-2-propanamine |
| CAS | 148402-57-7 |
| Fórmula molecular | C7H17NO2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H17NO2/c1-4-9-7(6(3)8)10-5-2/h6-7H,4-5,8H2,1-3H3/t6-/m1/s1 |
| SMILES | CCOC(OCC)[C@@H](C)N |
| Nombre IUPAC | (2R)-1,1-dietoxipropan-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 147.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 147.1259 |