Learn More
Fosfato de hidrógeno (R)-(-)-1,1'-binaftil-2,2'-diilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-(-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl Hydrogen Phosphate |
| CAS | 39648-67-4 |
| Fórmula molecular | C20 H13 O4 P |
| Cantidad | 2 g |
| Sinónimo | Dinaphtho[2,1-d:1',2'-f][1,3,2]dioxaphosphepin, 4-hydroxy-, 4-oxide, (11bR)-, Dinaphtho[2,1-d:1',2'-f][1,3,2]dioxaphosphepin, 4-hydroxy-, 4-oxide, (R)-, (-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate, (-)-1,1'-Dinaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate, (-)-4-Hydroxydinaphtho[2,1-d:1',2'-f][1,3,2]dioxaphosphepin 4-oxide, (R)-(-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate, (R)-(-)-BNDHP, (R)-(-)-Binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate, (R)-1,1'-Bi-2-naphthol-2,2'-diyl hydrogen phosphate, (R)-1,1'-Binaphthalene-2,2'-diyl hydrogen phosphate, (R)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate, (R)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate, (R)-BNPPA |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H13O4P/c21-25(22)23-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)24-25/h1-12H,(H,21,22) |
| SMILES | OP1(=O)Oc2ccc3ccccc3c2c4c(O1)ccc5ccccc45 |
| Peso molecular (g/mol) | 348.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 348.0551 |