Learn More
(R)-(-)-1,1'-Binaftil-2,2'-diil fosfato de hidrógeno, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11359005
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11359005 250 mg 250 miligramos
11349005 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11359005 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14149.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 39648-67-4 | C20H12O4P | 347.29 g/mol
(R)-(-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate is a chiral ligand used in hydrocarboxylation reactions. Complexes with rhodium and mediates the asymmetric dipolar cycloaddition of diazo compounds. A number of racemic amines which have proven difficult to separate have been resolved with this chiral acid. Palladium derivatives have been used in asymmetric hydrocarboxylations, and rhodium derivatives have been used in dipolar cycloadditions. Used in a chiral Bronsted acid catalyzed enantoselective Mannich reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El fosfato de hidrógeno (R)-(-)-1,1′-Binaftil-2,2′-diil es un ligando quiral utilizado en reacciones de hidrocarboxilación. Se compleja con el rodio y media la citoadición dipolar asimétrica de compuestos diazoicos. Un número de aminas racémicas que han demostrado ser difíciles de separar se han resuelto con este ácido quiral. Los derivados del paladio se han utilizado en hidrocarboxilaciones asimétricas, y los derivados del rodio se han utilizado en cicloadiciones dipolares. Se utiliza en una reacción enantoselectiva de Manlich catalizada por el ácido bronquial.
Solubilidad
Solubilidad en metanol caliente, casi transparencia.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39648-67-4
Fórmula molecular C20H12O4P
Peso molecular (g/mol) 347.29
Número MDL MFCD00010045
Clave InChI JEHUZVBIUCAMRZ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1,1'-binaphthyl-2,2'-diyl hydrogenphosphate, s-+-1,1'-binaphthyl-2,2'-diyl hydrogenphosphate, r---1,1'-binaphthyl-2,2'-diyl hydrogenphosphate, 1,1'-binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate, r---bnp acid, 11bs-4-hydroxydinaphtho 2,1-d:1',2'-f 1,3,2 dioxaphosphepine 4-oxide, r---1,1'-binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate, r-4-hydroxydinaphtho 2,1-d:1',2'-f 1,3,2 dioxaphosphepine 4-oxide, s-+-bnp acid, 4-hydroxydinaphtho 2,1-d:1',2'-f 1,3,2 dioxaphosphepine 4-oxide
PubChem CID 99589
Nombre IUPAC 13-oxo-12,14-dioxa-13λ⁵-foscapentaciclo[13.8.0.0²,¹¹.0³,⁸.0¹⁸,²³]tricosa-1(23),2,4,6,8,10,15,17,19,21-decaen-13-olato
SMILES [O-]P1(=O)OC2=CC=C3C=CC=CC3=C2C2=C3C=CC=CC3=CC=C2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate
Punto de fusión >300°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 4713363
Rotación óptica −605° (c=1 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.29
Porcentaje de pureza ≥98%