Learn More
(R)-(+)-[1,1'-binaftaleno]-2,2'-diamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-(+)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diamine |
| CAS | 18741-85-0 |
| Fórmula molecular | C20 H16 N2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | (1R)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diamine, (+)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diamine, (R)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diamine, (+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diamine, (+)-2,2'-Diamino-1,1'-binaphthyl, (R)-(+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diamine, (R)-(+)-2,2'-Diamino-1,1'-binaphthalene, (R)-(+)-2,2'-Diamino-1,1'-binaphthyl, (R)-2,2'-Diamino-1,1'-binaphthyl, (R)-BINAM |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H16N2/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h1-12H,21-22H2 |
| SMILES | Nc1ccc2ccccc2c1c3c(N)ccc4ccccc34 |
| Nombre IUPAC | 1-(2-aminonaftalen-1-il)naftalen-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 284.354 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 284.131 |