Learn More
(R)-(+)-1,1'-Bi(2-naftilamina), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15453307
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15453307 250 mg 250 miligramos
11485490 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15453307
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H25785.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18741-85-0 | C20H16N2 | 284.36 g/mol
(R)-(+)-1,1'-Bi(2-naphthylamine) derivatives have been used for asymmetric hydrogenations, cyclopropanations and formation of chiral lactones. It can be used for the synthesis of sterically hindered binaphthalene-based monophosphane ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Los derivados de la (R)-(+)-1,1′-Bi(2-naftilamina) se han utilizado para hidrogenaciones asimétricas, ciclopropanaciones y formación de lactonas quirales. Este compuesto puede usarse también para la síntesis de ligandos monofosforados a base de binaftaleno con obstáculos estéricos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. El material incompatible son los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18741-85-0
Fórmula molecular C20H16N2
Peso molecular (g/mol) 284.36
Número MDL MFCD00145204
Clave InChI DDAPSNKEOHDLKB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,1'-binaphthalene-2,2'-diamine, r-1,1'-binaphthalene-2,2'-diamine, s---1,1'-binaphthyl-2,2'-diamine, 1,1'-binaphthyl-2,2'-diamine, s---2,2'-diamino-1,1'-binaphthalene, 2,2'-diamino-1,1'-dinaphthyl, 1,1'-bi 2-naphthylamine, 1,1'-bi 2-naphthalenylamine, binam, r-+-2,2'-diamino-1,1'-binaphthalene
PubChem CID 20571
Nombre IUPAC 1-(2-aminonaftalen-1-il)naftalen-2-amina
SMILES NC1=CC=C2C=CC=CC2=C1C1=C2C=CC=CC2=CC=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-1,1'-Bi(2-naphthylamine)
Punto de fusión 242°C to 243°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 5279621
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Rotación óptica +150° (c=1 in Pyridine)
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.36
Porcentaje de pureza 97%