Learn More
QX77, MedChemExpress
Descripción
QX77 is a chaperone-mediated autophagy (CMA) activator and upregulates LAMP2A expression in vitro. QX77 induces Rab11 upregulation, rescues Rab11 down-regulation and trafficking deficiency in cystinotic cells. QX77 can impede self-renewal and promote differentiation of ES cells.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | QX77 |
| CAS | 1798331-92-6 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C16H13ClN2O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 15 mg/mL (49.88 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | CC(NC1=CC=C(C2=NC3=CC=C(Cl)C=C3OC2)C=C1)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 300.74 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 300.74 |
| Mostrar más |