Learn More
R&D Systems™ QX 314 chloride
Código de producto. 30564792
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30564792 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30564792 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 2313/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    229.05€
    204.75€ / 50 miligramos
    Ahorro 24.30€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
A Tocris product, part of R&D Systems. Na+ channel blocker
Membrane impermeable quaternary derivative of lidocaine, a blocker of voltage-activated Na+ channels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material QX 314 chloride
CAS 1-4-5370
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C11H18ClNO
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.85
Pureza >99%
Peso molecular 215.72