Learn More
QX 314 Bromuro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | QX 314 Bromide |
| CAS | 24003-58-5 |
| Fórmula molecular | C16 H27 N2 O . Br |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H26N2O.BrH/c1-6-18(7-2,8-3)12-15(19)17-16-13(4)10-9-11-14(16)5;/h9-11H,6-8,12H2,1-5H3;1H |
| SMILES | [Br-].CC[N+](CC)(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C |
| Nombre IUPAC | [2-(2,6-dimetilanilino)-2-oxoetil]-trietilazanio; bromuro |
| Peso molecular (g/mol) | 343.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 342.1307 |