Learn More
Tocris Bioscience™ QX 314 bromide
Descripción
Membrane impermeable quaternary derivative of lidocaine, a blocker of voltage-activated Na+ channels. Intracellular QX 314 bromide also inhibits calcium currents in hippocampal CA1 pyramidal neurons.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | QX 314 bromide |
| CAS | 24003-58-5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula molecular | C16H27BrN2O |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 343.31 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 343.309 |