Learn More
Tocris Bioscience™ QWF
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18739346
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
18739346 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 18739346 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6642/5
MRGPRX2 antagonist
QWF is a tripeptide substance P (SP) antagonist (IC50 = 90 μM). Also inhibits binding of SP to Mas-related GPCR (MRGPR) X2. Inhibits SP-induced IgE-independent degranulation of mast cells in vitro. Inhibits compound 48/80-induced MRGPRX2 activation and scratching in mice in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Pureza 90%
CAS 126088-82-2
Contenido y almacenamiento Almacene a -20 °C.