Learn More
Quizalofop, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Quizalofop free acid |
| CAS | 76578-12-6 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C17 H13 Cl N2 O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Quizalofop (Free Acid), Quizalofop, Propanoic acid','2-[4-[(6-chloro-2-quinoxalinyl)oxy]phenoxy]- (9CI','ACI), 2-[4-[(6-Chloro-2-quinoxalinyl)oxy]phenoxy]propanoic acid (ACI), Pilot, Quizalofop, Xylafop |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H13ClN2O4/c1-10(17(21)22)23-12-3-5-13(6-4-12)24-16-9-19-15-8-11(18)2-7-14(15)20-16/h2-10H,1H3,(H,21,22) |
| SMILES | CC(Oc1ccc(Oc2cnc3cc(Cl)ccc3n2)cc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[4-(6-cloroquinoxalin-2-il)oxifenoxi]propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 344.75 |
| Mostrar más |