Learn More
Quizalofop-P, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Quizalofop-P (free acid) |
| CAS | 94051-08-8 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C17 H13 Cl N2 O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Propanoic acid','2-[4-[(6-chloro-2-quinoxalinyl)oxy]phenoxy]-','(2R)-, Propanoic acid','2-[4-[(6-chloro-2-quinoxalinyl)oxy]phenoxy]-','(R)-, (2R)-2-[4-[(6-Chloro-2-quinoxalinyl)oxy]phenoxy]propanoic acid, (R)-(+)-Quizalofop, DPX-Y 6202-31, Propaquizafop free acid, Quizalofop-P, R-Quizalofop, R-Quizalofop-acid, Quizalofop-P (free acid), (R)-Quizalofop |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H13ClN2O4/c1-10(17(21)22)23-12-3-5-13(6-4-12)24-16-9-19-15-8-11(18)2-7-14(15)20-16/h2-10H,1H3,(H,21,22)/t10-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H](Oc1ccc(Oc2cnc3cc(Cl)ccc3n2)cc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2-[4-(6-cloroquinoxalin-2-il)oxifenoxi]propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 344.75 |
| Mostrar más |