Learn More
Quizalofop-p-ethyl, MedChemExpress
Código de producto. 16461466
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 mg
Tamaño de la unidad:
200 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16461466 200 mg 200 miligramos
1 options
Código de producto. 16461466 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1950200mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-01-2027
MedChemExpress Quizalofop-P-ethyl is a slightly toxic, selective, postemergence phenoxy herbicide, used to control annual and perennial grass weeds in potatoes, soybeans, sugar beets, peanuts vegetables, cotton and flax.
Quizalofop-P-ethyl is a slightly toxic, selective, postemergence phenoxy herbicide, used to control annual and perennial grass weeds in potatoes, soybeans, sugar beets, peanuts vegetables, cotton and flax.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quizalofop-p-ethyl
CAS 100646-51-3
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H17ClN2O4
Cantidad 200 mg
Sinónimo (R)-Quizalofop ethyl Quinofop-ethyl
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (268.24 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES C[C@@H](OC1=CC=C(OC2=NC3=CC=C(Cl)C=C3N=C2)C=C1)C(OCC)=O
Peso molecular (g/mol) 372.8
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.8
Porcentaje de pureza 98.84%
Grado Research
Forma física Solid