Learn More
Quizalofop-P-etilo 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30327141
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30327141 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30327141 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16740500AL100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quizalofop-P-ethyl
CAS 100646-51-3
Nombres de analitos o componentes Quizalofop-P-ethyl
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C19 H17 Cl N2 O4
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C19H17ClN2O4/c1-3-24-19(23)12(2)25-14-5-7-15(8-6-14)26-18-11-21-17-10-13(20)4-9-16(17)22-18/h4-12H,3H2,1-2H3/t12-/m1/s1
SMILES CCOC(=O)[C@@H](C)Oc1ccc(Oc2cnc3cc(Cl)ccc3n2)cc1
Nombre IUPAC (2R)-2-[4-(6-cloroquinoxalin-2-il)oxifenoxi]propanoato de etilo
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 372.8
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 372,0877 g/mol