Learn More
(±)-quizalofop-etil-d3 (propionato-3,3,3-d3), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Quizalofop-ethylD3(3,3,3-D3) |
| CAS | 1398065-84-3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C19 2H3 H14 Cl N2 O4 |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | Quizalofop-ethyl D3 (3,3,3 D3), Quizalofop Ethyl D3 (methyl D3), Propanoic-3,3,3-d3 acid','2-[4-[(6-chloro-2-quinoxalinyl)oxy]phenoxy]-','ethyl ester (ACI), Ethyl 2-[4-[(6-chloro-2-quinoxalinyl)oxy]phenoxy]propanoate-3,3,3-d3 (ACI), Quizalofop-p-ethyl-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H17ClN2O4/c1-3-24-19(23)12(2)25-14-5-7-15(8-6-14)26-18-11-21-17-10-13(20)4-9-16(17)22-18/h4-12H,3H2,1-2H3/i2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(Oc1ccc(Oc2cnc3cc(Cl)ccc3n2)cc1)C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 2-[4-(6-cloroquinoxalin-2-il)oxifenoxi]-3,3,3-trideuteriopropanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 375.82 |
| Mostrar más |